Merck
440582
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(3-cyanopropyl)tetramethyldisiloxane
97%
Sinónimos:
4,4′-(1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)bis[butanenitrile]
Seleccione un Tamaño
25 ML
US$ 470,00
US$ 470,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
US$ 470,00
About This Item
Fórmula lineal:
[NC(CH2)3Si(CH3)2]2O
Número de CAS:
Peso molecular:
268.50
Beilstein:
1786461
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 470,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
160-162 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
C[Si](C)(CCCC#N)O[Si](C)(C)CCCC#N
InChI
1S/C12H24N2OSi2/c1-16(2,11-7-5-9-13)15-17(3,4)12-8-6-10-14/h5-8,11-12H2,1-4H3
Clave InChI
WDWQNNPLLMFDRG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
105 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)