Merck
439983
Sigma-Aldrich
Methyl 2-isocyanatobenzoate
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 153,00
US$ 153,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 153,00
About This Item
Fórmula lineal:
OCNC6H4CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
177.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 153,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
101 °C/2 mmHg (lit.)
mp
45-49 °C (lit.)
grupo funcional
ester
isocyanate
cadena SMILES
COC(=O)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C9H7NO3/c1-13-9(12)7-4-2-3-5-8(7)10-6-11/h2-5H,1H3
Clave InChI
ATFKBWNEVZUSKC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Methyl 2-isocyanatobenzoate may be used for the following syntheses:
  • 3H-quinazolin-4-ones[1]
  • A1120, a high affinity (Ki = 8.3nM) non-retinoid ligand for the Retinol-binding protein[2]
  • trans- and cis-N-phenyl-N′-(4-phenoxy)cyclohexylureas[3]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chemistry of 4H-3, 1-Benzoxazin-4-ones.
El-Mekabaty A.
International Journal of Modern Organic Chemistry, 2(2), 81-121 (2013)
Alexander V Lygin et al.
Organic letters, 11(2), 389-392 (2008-12-23)
ortho-Lithiophenyl isocyanide has been generated from ortho-bromophenyl isocyanide and successfully employed toward the synthesis of 2-substituted phenyl isocyanides as well as 2,3-disubstituted 3H-quinazoline-4-ones and 3H-quinazolin-4-thiones.
Alykhan Motani et al.
The Journal of biological chemistry, 284(12), 7673-7680 (2009-01-17)
Retinol-binding protein 4 (RBP4) transports retinol from the liver to extrahepatic tissues, and RBP4 lowering is reported to improve insulin sensitivity in mice. We have identified A1120, a high affinity (K(i) = 8.3 nm) non-retinoid ligand for RBP4, which disrupts
Ting Chen et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(23), 9457-9470 (2013-11-23)
Heme-regulated inhibitor kinase (HRI), a eukaryotic translation initiation factor 2 alpha (eIF2α) kinase, plays critical roles in cell proliferation, differentiation, and adaptation to cytoplasmic stress. HRI is also a critical modifier of hemoglobin disorders such as β-thalassemia. We previously identified