439746
Lithium iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Lithium monoiodide
About This Item
Productos recomendados
grado
for synthesis
synthesis grade
Línea del producto
AnhydroBeads™
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
beads
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
tamaño de partícula
−10 mesh
mp
446 °C (lit.)
densidad
3.49 g/mL at 25 °C (lit.)
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[Li+].[I-]
InChI
1S/HI.Li/h1H;/q;+1/p-1
Clave InChI
HSZCZNFXUDYRKD-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- As a precursor to synthesize polymer-based electrolytes for dye-sensitized solar cell(DSSC) application via solution casting method.[1]
- Li2S-P2S5-LiI crystalline inorganic-organic hybrid electrolytes with high ionic conductivity via liquid-phase synthesis for all solid-state batteries.[2]
- As a redox mediator for Lithium–oxygen (Li–O2) batteries. It can facilitate redox reactions by shuttling charge carriers between electrodes, enabling efficient energy conversion.[3]
Características y beneficios
- Excellent ionic conductivity at elevated temperature
- Good thermal stability
- Compatible with lithium-based battery materials.
Información legal
Para utilizar con
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.