Merck
439622
Sigma-Aldrich
Thulium(III) iodide
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula lineal:
TmI3
Número de CAS:
Peso molecular:
549.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
grado
anhydrous
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
cadena SMILES
I[Tm](I)I
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)