Merck
438944
Sigma-Aldrich
1-(2-Naphthoyl)imidazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H10N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
222.24
Beilstein/REAXYS Number:
5431262
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
assay
95%
mp
74-78 °C (lit.)
SMILES string
O=C(c1ccc2ccccc2c1)n3ccnc3
InChI
1S/C14H10N2O/c17-14(16-8-7-15-10-16)13-6-5-11-3-1-2-4-12(11)9-13/h1-10H
InChI key
FEYNPDBWOXBMOB-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)