438413
Tetrabutylammonium L-lactate solution
70 wt. % in H2O
About This Item
optical activity
[α]20/D −4.6°, neat
concentration
70 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.438
density
0.987 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[C@H](O)C([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)