438375
Tetramethylammonium formate solution
30 wt. % in H2O, ≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Formic acid tetramethylammonium salt solution
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99.99% trace metals basis
form
liquid
concentration
30 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.364
bp
102 °C
density
1.02 g/mL at 25 °C
SMILES string
[H]C([O-])=O.C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.CH2O2/c1-5(2,3)4;2-1-3/h1-4H3;1H,(H,2,3)/q+1;/p-1
InChI key
WWIYWFVQZQOECA-UHFFFAOYSA-M
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?