Merck
437506
Sigma-Aldrich
Dimethyltin diacetate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3CO2)2Sn(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
266.87
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
68-71 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[Sn](C)(C)OC(C)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)