Merck
437484
Sigma-Aldrich
Dichloro-methyl-octadecylsilane
95%
Sinónimos:
Methyl-octadecyl-dichlorosilane, Octadecyl-methyl-dichlorosilane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H40Cl2Si
Número de CAS:
Peso molecular:
367.51
Beilstein:
1774816
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.457 (lit.)
bp
185 °C/2.5 mmHg (lit.)
mp
~25 °C (lit.)
densidad
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(Cl)Cl
InChI
1S/C19H40Cl2Si/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(2,20)21/h3-19H2,1-2H3
Clave InChI
GYWBHBXGYTYXRG-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)