Merck
437018
Sigma-Aldrich
N-Boc-1,6-hexanediamine hydrochloride
97%
Sinónimos:
N-Boc-1,6-diamino-hexane hydrochloride, tert-Butyl N-(6-aminohexyl)carbamate hydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 104,00
5 G
US$ 276,00
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 104,00
5 G
US$ 276,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3COCONH(CH2)6NH2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
252.78
Beilstein:
3631740
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 104,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
mp
162-164 °C (lit.)
grupo funcional
Boc
amine
cadena SMILES
NCCCCCCNC(OC(C)(C)C)=O.[H]Cl
InChI
1S/C11H24N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8-12;/h4-9,12H2,1-3H3,(H,13,14);1H
Clave InChI
JSBWQIZQJOQPFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
N-Boc-1,6-hexanediamine hydrochloride is a general reagent to introduce a C6-spacer. It can be used in:
  • Synthesis of poly(L-glutamic acid) gadolinium chelates as biodegradable MRI contrast agents.[1]
  • Synthesis of cholesteryl-functionalized hyaluronic acid-based anionic nanogel for protein delivery.[2]
  • Preparation of amphiphilic prodrug, containing anticancer drug chlorambucil, which would self-assemble to form micelles in aqueous solution.[3]
Reagent for the introduction of a C6-spacer.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rational Design of an Amphiphilic Chlorambucil Prodrug Realizing Self-Assembled Micelles for Efficient Anticancer Therapy.
Hu X, et al.
ACS biomaterials science & engineering, 4(3), 973-980 (2018)
Injectable hydrogel for sustained protein release by salt?induced association of hyaluronic acid nanogel.
Nakai T, et al.
Macromolecular Bioscience, 12(4), 475-483 (2012)
Synthesis and characterization of poly (L-glutamic acid) gadolinium chelate: a new biodegradable MRI contrast agent.
Wen X, et al.
Bioconjugate Chemistry, 15(6), 1408-1415 (2004)