436895
Glycerol dimethacrylate, mixture of isomers
technical grade, 85%, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinónimos:
Glycerol 1,3-dimethacrylate, Glycerol bis(meth)acrylate
Seleccione un Tamaño
US$ 72,30
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 72,30
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
85%
Formulario
liquid
contiene
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.472 (lit.)
bp
120 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=C)C(=O)OCC(O)COC(=O)C(C)=C.CC(=C)C(=O)OCC(CO)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/2C11H16O5/c1-7(2)10(13)15-5-9(12)6-16-11(14)8(3)4;1-7(2)10(13)15-6-9(5-12)16-11(14)8(3)4/h2*9,12H,1,3,5-6H2,2,4H3
Clave InChI
YDASFTNANXDGLQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Used as a diluent in the development of new dental resinous systems. It is used to form highly crosslinked polymer networks, which are essential for providing composites with high stiffness, hardness, and durability.
- Used to prepare polymer matrix, along with other methacrylate monomers such as diurethanedimethacrylate (DUDMA) and urethane dimethacrylate (UDMA) for the development of 3D-printable antimicrobial composite materials for various applications, including dentistry.
- Used in the synthesis of highly cross-linked microbeads with thermoresponsive properties. The presence of GDMA contributes to the cross-linking of the polymeric structure. Thermoresponsive microbeads have potential applications in the biomedical field, such as drug delivery systems or tissue engineering.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?