436550
2-Butyl-2-ethyl-1,5-pentanediamine
98%
About This Item
assay
98%
refractive index
n20/D 1.47 (lit.)
bp
269 °C/750 mmHg (lit.)
density
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CN)(CCC)CCCN
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)