Merck
436194
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromopentane, mixture of diastereomers
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(Br)CH(Br)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
229.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.508 (lit.)
bp
91 °C (lit.)
densidad
1.671 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(Br)C(C)Br
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)