Merck
436054
Sigma-Aldrich
Indium(III) fluoride trihydrate
99%
Sinónimos:
Indium trifluoride trihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
InF3 · 3H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
225.86
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Ensayo
99%
Formulario
powder and chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: indium
solubilidad
H2O: slightly soluble(lit.)
cadena SMILES
O.O.O.F[In](F)F
InChI
1S/3FH.In.3H2O/h3*1H;;3*1H2/q;;;+3;;;/p-3
Clave InChI
FRJQEDQNNQVYRT-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Promotes chemoselective addition of TMSCN to aldehydes forming the respective cyanohydrins.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Loh T-P. et al.
Synlett, 369-369 (1998)