Merck
434698
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-1-butene)
melt index 0.8 g/10 min (190°C/2.16kg)
About This Item
Fórmula lineal:
(CH2CH2)x[CH2CH(C2H5)]y
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
índice de fusión
0.8 g/10 min (190°C/2.16kg)
contiene
antioxidant (varying amounts)
dureza
30 (Shore D, ASTM 2240)
mp
60 °C
temperatura de transición
softening point 72 °C (Vicat, 200g, ASTM D 1525)
densidad
0.88 g/mL at 25 °C
Mw/Mn
~2.0
Elongación
ASTM D 412 - 620% (at break)
cadena SMILES
C=C.CCC=C
Aplicación
Additive for polyethylene and polypropylene used in injection, extrusion and blow molding.
Características y beneficios
Linear copolymer.
Exhibits plastic and elastic properties. Low temperature impact modifier, high clarity, reduces stress cracking and has low temperature heat sealability. Narrow molecular weight and composition distributions.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)