Merck
434418
Sigma-Aldrich
Phenol-d6
≥99 atom % D
Sinónimos:
Hexadeuterophenol
About This Item
Fórmula lineal:
C6D5OD
Número de CAS:
Peso molecular:
100.15
Beilstein/REAXYS Number:
2255089
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
vapor density
3.24 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.36 mmHg ( 20 °C)
isotopic purity
≥99 atom % D
autoignition temp.
1319 °F
expl. lim.
8.6 %
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
mass shift
M+6
SMILES string
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D/hD
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-QNKSCLMFSA-N
Application
Employed in environmental applications.
Packaging
Packaged in prescored ampules
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)