Merck
434116
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium hexafluorophosphate
99%
Sinónimos:
N,N,N-triethyl-ethanaminium hexafluorophosphate
About This Item
Fórmula lineal:
(C2H5)4N(PF6)
Número de CAS:
Peso molecular:
275.22
Beilstein:
3748868
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
mp
≥300 °C (lit.)
cadena SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.F6P/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
Clave InChI
KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Employed extensively in electrolytes for electrochemical synthesis. Recent examples include one-pot electrochemical generation of a porphyrin dimer and reduction of esters in aprotic solvents.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The Journal of Physical Chemistry, 100, 10288-10288 (1996)
Chemical Communications (Cambridge, England), 2007-2007 (1996)