Merck
433454
Sigma-Aldrich
Barium metaborate monohydrate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Ba(BO2)2·H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
240.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Ensayo
97%
cadena SMILES
O.[Ba++].[O-]B=O.[O-]B=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)