Merck
433047
Sigma-Aldrich
4-Methyl-1-indanone
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10O
Número de CAS:
Peso molecular:
146.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
94-96 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
Cc1cccc2C(=O)CCc12
InChI
1S/C10H10O/c1-7-3-2-4-9-8(7)5-6-10(9)11/h2-4H,5-6H2,1H3
Clave InChI
RUORWXQKVXTQJJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Methyl-1-indanone on condensation with 2-lithio-N,N-diethyl-1-napthamide and 2-lithio-N,N-diethyl-8-methoxy-1-napthamide, followed by hydrolysis afforded 2-(1-hydroxy-4-methylindan-1-yl)-1-naphthoic acid lactone and 2-(1-hydroxy-4-methylindan-1-yl)-8-methoxy-1-naphthoic acid lactone respectively.[1]
Aplicación
4-Methyl-1-indanone may be used for the following syntheses:
  • 3,6-dimethylcholanthrene[1]
  • 3,6-dimethyl-7-methoxycholanthrene[1]
  • 3-methyl-7-methoxycholanthrene[1]
  • methyl 4-methyl-1-fluoroindan-1-carboxylate (4-Me-FICA Me ester)[2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Syntheses of 3, 6-dimethylcholanthrene, 3, 6-dimethyl-7-methoxycholanthrene and 3-methyl-7-methoxycholanthrene.
Newman MS and Sujeeth PK.
The Journal of Organic Chemistry, 49(16), 2841-2843 (1984)
Jyunichi Koyanagi et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 62(8), 816-819 (2014-06-13)
An improved synthetic route has been developed for the preparation of methyl 1-fluoroindan-1-carboxylate (FICA Me ester) from 1-indanone. Methyl 4-methyl-1-fluoroindan-1-carboxylate (4-Me-FICA Me ester) was also prepared following the same procedure.