Merck
432857
Sigma-Aldrich
Sodium tetrachloroplatinate(II) hydrate
Sinónimos:
Disodium Tetrachloroplatinate Hydrate, Platinum(II) sodium chloride, Sodium chloroplatinate(II)
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 245,00
5 G
US$ 973,00
US$ 245,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 245,00
5 G
US$ 973,00
About This Item
Fórmula lineal:
Na2PtCl4·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
382.87 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 245,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
Formulario
solid
composición
Degree of hydration, ~1
Pt, 48%
concentración
≤49.8% Pt (gravimetric)
cadena SMILES
O.[Na+].[Na+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Na.H2O.Pt/h4*1H;;;1H2;/q;;;;2*+1;;+2/p-4
Clave InChI
GIEPPPFPHULPBK-UHFFFAOYSA-J
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhiwei Sun et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(29), 4364-4370 (2015-06-20)
Low molecular weight P2VP-b-PS-b-P2VP triblock copolymer (poly(2-vinlypyridine)-block-polystyrene-block-poly(2-vinylpyridine)] is doped with copper chloride and microphase separated into lamellar line patterns with ultrahigh area density. Salt-doped P2VP-b-PS-b-P2VP triblock copolymer is self-assembled on the top of the nanoimprinted photoresist template, and metallic nanowires