Merck
432733
Sigma-Aldrich
Butyldichloroborane solution
1.0 M in hexanes
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3BCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
138.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
concentración
1.0 M in hexanes
bp
68-70 °C
densidad
0.714 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCCB(Cl)Cl
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)