Merck
432237
Sigma-Aldrich
Octafluoroacetophenone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6F5COCF3
Número de CAS:
Peso molecular:
264.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.394 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
densidad
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(=O)C(F)(F)F
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)