43124
1-(Diphenylmethyl)piperazine
≥98.0% (NT)
Sinónimos:
1-Benzhydrylpiperazine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98.0% (NT)
impurities
≤5.0% water
SMILES string
C1CN(CCN1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H20N2/c1-3-7-15(8-4-1)17(16-9-5-2-6-10-16)19-13-11-18-12-14-19/h1-10,17-18H,11-14H2
InChI key
NWVNXDKZIQLBNM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 - STOT SE 1
target_organs
Central nervous system
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?