429996
Dimethyl 2,5-dichloroterephthalate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8Cl2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
263.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
cadena SMILES
COC(=O)c1cc(Cl)c(cc1Cl)C(=O)OC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)