42995
trans-1,3-Diphenyl-2,3-epoxypropan-1-one
≥98.0%
Sinónimos:
trans-2-Benzoyl-3-phenyloxirane, trans-Benzalacetophenone oxide
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98.0%
form
solid
mp
86-89 °C (lit.)
functional group
ether
ketone
phenyl
SMILES string
O=C([C@H]1O[C@@H]1c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O2/c16-13(11-7-3-1-4-8-11)15-14(17-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H/t14-,15-/m1/s1
InChI key
UQGMJZQVDNZRKT-HUUCEWRRSA-N
General description
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)