Documentos clave
428094
Sigma-Aldrich
Polyethylene
pellets
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
Formulario
pellets
índice de fusión
35 g/10 min (190°C/2.16kg)
dureza
52 (Shore D, ASTM D 2240)
Aplicación
Injection molding of industrial containers and trash bins.
Características y beneficios
Exhibits high rigidity and good impact strength.
Nota de preparación
Copolymerized with 5-10 wt. % hexene.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
G Schwabegger et al.
Synthetic metals, 161-66(19-20), 2058-2062 (2011-11-04)
We report on C(60) based organic field effect transistors (OFETs) that are well optimized for low voltage operation. By replacing commonly used dielectric layers by thin parylene films or by utilizing different organic materials like divinyltetramethyldisiloxane-bis(benzocyclo-butene) (BCB), low density polyethylene