Merck
427756
Sigma-Aldrich
Boron sub-2,3-naphthalocyanine chloride
Dye content 75 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H18BClN6
Número de CAS:
Peso molecular:
580.83
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
composition
Dye content, 75%
mp
270-276 °C (lit.)
λmax
673 nm
SMILES string
Clb1n2c3nc4nc(nc5c6cc7ccccc7cc6c(nc2c8cc9ccccc9cc38)n15)c%10cc%11ccccc%11cc4%10
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)