Merck
426970
Supelco
Poly(4-ethylstyrene-co-divinylbenzene)
mean pore size >75 Å, 500 μm mean particle size
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
composición
, ~80% (divinylbenzene)
tamaño medio de partícula
500 μm
tamaño de poro
>1.75 mL/g pore volume
>75 Å mean pore size
densidad
0.54 g/mL at 25 °C (lit.)
Descripción general
Contains no functional groups. Polymeric adsorbent for removing soluble organics from polar solvents. Fast adsorption/desorption kinetics for large organic molecules. Resists degradation up to 150°C. Methanol is a good regenerant.
Aplicación
Adsorbente polimérico insoluble utilizado para la eliminación de moléculas orgánicas de medios acuosos.
Características y beneficios
Bolas poliméricas altamente entrelazadas. Adsorbente muy versátil, puede tener baja capacidad para moléculas orgánicas más pequeñas.
Forma física
Perlas de polímeros adsorbentes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)