426342
3-tert-Butyladipic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
HO2CCH2CH2CH[C(CH3)3]CH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
202.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
112-115 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(CCC(O)=O)CC(O)=O
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
237.2 - 242.6 °F
flash_point_c
114 - 117 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)