Merck
425648
Sigma-Aldrich
Trimethylgermanium iodide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3GeI
Número de CAS:
Peso molecular:
244.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
bp
134 °C (lit.)
densidad
1.815 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C[Ge](C)(C)I
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)