Merck
425354
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenoxyacetaldehyde diethyl acetal
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4OCH2CH(OC2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
240.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.494 (lit.)
bp
292-294 °C (lit.)
densidad
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(COc1ccc(OC)cc1)OCC
InChI
1S/C13H20O4/c1-4-15-13(16-5-2)10-17-12-8-6-11(14-3)7-9-12/h6-9,13H,4-5,10H2,1-3H3
Clave InChI
XWIJNGRJPFEZIF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Methoxyphenoxyacetaldehyde diethyl acetal is an acetal derivative. It is an organic building block used in chemical synthesis.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)