Merck
425036
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
97%
Sinónimos:
1-Naphthyl triflate
About This Item
Fórmula lineal:
CF3SO3C10H7
Número de CAS:
Peso molecular:
276.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.52 (lit.)
bp
97-98 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidad
1.405 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H7F3O3S/c12-11(13,14)18(15,16)17-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Clave InChI
WQWUQDVFRYMMCY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)