Merck
424773
Sigma-Aldrich
4-Benzylidene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one
≥99%
Sinónimos:
(Z)-4-Benzylidene-2-phenyloxazolin-5-one, (Z)-4-benzylidene-2-phenyloxazol-5(4H)-one, 4-Benzylidene-2-phenyl-5(4H)-oxazolone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
249.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99%
mp
165-167 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1OC(=N\C1=C/c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H11NO2/c18-16-14(11-12-7-3-1-4-8-12)17-15(19-16)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H/b14-11-
Clave InChI
VFDOKJVMHZUBTN-KAMYIIQDSA-N
Descripción general
4-Benzylidene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one (4-benzal-2-phenyl-5-oxazolone) is an azlactone. The absolute configuration of the geometric isomers of 4-benzylidene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one have been determined by NMR spectroscopy.[1] It undergoes two primary photochemical processes, geometric isomerization and hydrogen abstraction from solvent.[2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The geometrical isomers of 4-benzylidene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one: determination of absolute configurations by nuclear magnetic resonance spectroscopy.
Brocklehurst K, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 15, 884-886 (1968)
Unsaturated lactone photochemistry. Effect of wavelength and sensitizer structure on selective population of specific excited states.
Ullman EF and Baumann N.
Journal of the American Chemical Society, 92(20), 5892-5899 (1970)