Merck
424293
(Hexafluoroacetylacetonato)(trimethylphosphine)silver(I)
About This Item
Fórmula lineal:
Ag(C5HF6O2)P(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
391.00
Número MDL:
cadena SMILES
CP(C)C.FC(F)(F)C(=O)\C=C(/O[Ag])C(F)(F)F
Aplicación
Used for the chemical vapor deposition of silver.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Journal of the American Chemical Society, 115, 11644-11644 (1993)
Chemistry of Materials, 5, 765-765 (1993)