Merck
424234
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-1,3-diethyldialuminoxane solution
10 wt. % in toluene
About This Item
Fórmula lineal:
{[C2H5Al(Cl)]2O}n
Número de CAS:
Peso molecular:
198.99
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
concentration
10 wt. % in toluene
bp
111 °C
density
0.885 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC[Al](Cl)O[Al](Cl)CC
Packaging
Packaged under nitrogen in Sure/Seal bottles
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)