Merck
424188
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-2′,4′,6′-trimethoxyacetophenone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)3C6H2COCF3
Número de CAS:
Peso molecular:
264.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
bp
100 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(OC)c(c(OC)c1)C(=O)C(F)(F)F
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)