423920
1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol sodium salt
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: soluble 1g/15ml, clear
SMILES string
[Na]Sc1nnnn1-c2ccccc2
InChI
1S/C7H6N4S.Na/c12-7-8-9-10-11(7)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,10,12);/q;+1/p-1
InChI key
RSZMKAPXKXEWBY-UHFFFAOYSA-M
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)