423831
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine N′-methoxy-N′-methylamide
98%
About This Item
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]23/D −25.5°, c = 2 in methanol
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
densidad
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CON(C)C(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C13H26N2O4/c1-9(2)8-10(11(16)15(6)18-7)14-12(17)19-13(3,4)5/h9-10H,8H2,1-7H3,(H,14,17)/t10-/m0/s1
Clave InChI
IKRXSZUARJIXLZ-JTQLQIEISA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)