Merck
42322
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)benzoic acid N-succinimidylester
≥95.0%
Sinónimos:
N-Succinimidyl 3-(bromomethyl)benzoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H10BrNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
312.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95.0%
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
BrCc1cccc(c1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C12H10BrNO4/c13-7-8-2-1-3-9(6-8)12(17)18-14-10(15)4-5-11(14)16/h1-3,6H,4-5,7H2
Clave InChI
BHXBPWLMEXGVCV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-(Bromomethyl)benzoic acid N-succinimidylester is an ester derivative of benzoic acid. It is an organic building block used in chemical synthesis.
Aplicación
3-(Bromomethyl)benzoic acid N-succinimidyl ester may be used as hetero-bifunctional linker for the quaternisation of 5-(4-methoxyphenyl)2(4-pyridyl)oxazole and 2-(6-chromanyl)5(4-pyridyl)oxazole. These compounds are useful in the preparation of fluorescent stains.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Syntheses of reactive fluorescent stains derived from 5(2)-aryl-2(5)-(4-pyridyl)oxazoles and bifunctionally reactive linkers.
Litak PT and Kauffman JM.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 31(2), 457-459 (1994)