Merck
423033
Sigma-Aldrich
N-(Phenoxycarbonyl)-L-valine methyl ester
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH(NHCO2C6H5)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
251.28
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
99%
optical activity
[α]21/D −36°, c = 1 in ethanol
mp
58-62 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)[C@@H](NC(=O)Oc1ccccc1)C(C)C
Packaging
Packaged in glass bottles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)