422134
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium(IV) dichloride
97%
Sinónimos:
Decamethylzirconocene dichloride
About This Item
assay
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Zr]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?