421170
ZELEC® UN lubricant
technical grade
Sinónimos:
Nonionic Lubricant ZELEC UN
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Nivel de calidad
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
177 °C (lit.)
densidad
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Categorías relacionadas
Descripción general
ZELEC® UN lubricant is a colorless liquid, widely used as lubricant.
Información legal
ZELEC is a registered trademark of Stepan Co.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?