420689
N-[Bis(methylthio)methylene]-p-toluenesulfonamide
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SO2N=C(SCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
275.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
109-111 °C (lit.)
cadena SMILES
CS\C(SC)=N\S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)