Merck
420212
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Acetoxy-3,3-dimethylbutyronitrile
99%
Sinónimos:
(R)-1-Cyano-2,2-dimethyl-1-propyl acetate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CCH(O2CCH3)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
155.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
assay
99%
optical activity
[α]20/D +106°, c = 5 in chloroform
refractive index
n20/D 1.416 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
density
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)O[C@@H](C#N)C(C)(C)C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)