Merck
420131
Sigma-Aldrich
(+)-Diisopropyl O,O′-bis(trimethylsilyl)-L-tartrate
99%, ChiraSelect reagent
Sinónimos:
(+)-O,O′-Bis(trimethylsilyl)-L-tartaric acid diisopropyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
[-CH[OSi(CH3)3]CO2CH(CH3)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
378.61
Beilstein:
3620696
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
Línea del producto
ChiraSelect
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]20/D +57°, c = 1 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
105-107 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
0.972 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)OC(=O)[C@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C16H34O6Si2/c1-11(2)19-15(17)13(21-23(5,6)7)14(22-24(8,9)10)16(18)20-12(3)4/h11-14H,1-10H3/t13-,14-/m1/s1
Clave InChI
WTAZEIUCUCCYIA-ZIAGYGMSSA-N
Información legal
ChiraSelect is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
David Holzberg et al.
The Journal of biological chemistry, 278(41), 40213-40223 (2003-07-02)
The transcription factor activator protein (AP)-1 plays crucial roles in proliferation, cell death, and the immune response. c-JUN is an important component of AP-1, but only very few c-JUN response genes have been identified to date. Activity of c-JUN is