Merck
419958
Sigma-Aldrich
(1S)-(−)-Verbenona
≥99%
Sinónimos:
(1S,5S)-2-Pinen-4-ona, (1S,5S)-4,6,6-trimetilbiciclo[3,1.1]hept-3-es-2-ona
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
150.22
Beilstein/REAXYS Number:
1907623
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352000
assay
≥99%
optical activity
[α]20/D −142°, neat
refractive index
n20/D 1.496 (lit.)
bp
227-228 °C (lit.)
density
0.975 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-6-4-9(11)8-5-7(6)10(8,2)3/h4,7-8H,5H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
InChI key
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N