Merck
419818
Sigma-Aldrich
3,6-Dihydroxyflavone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10O4
Número de CAS:
Peso molecular:
254.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
98%
mp
231-234 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2OC(=C(O)C(=O)c2c1)c3ccccc3
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)