Merck
419249
Sigma-Aldrich
Benzyl (S)-(−)-tetrahydro-5-oxo-3-furanylcarbamate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H13NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
235.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]21/D −49°, c = 1 in acetone
mp
103-105 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1C[C@@H](CO1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO4/c14-11-6-10(8-16-11)13-12(15)17-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,13,15)/t10-/m0/s1
Clave InChI
BNIBNUOPVTZWRT-JTQLQIEISA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)