Merck
419192
Sigma-Aldrich
3-Chloro-N-(3-quinuclidinyl)benzamide
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17ClN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
264.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
165-166 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][C@]12CCN(CC1)CC2NC(=O)c3cccc(Cl)c3
InChI
1S/C14H17ClN2O/c15-12-3-1-2-11(8-12)14(18)16-13-9-17-6-4-10(13)5-7-17/h1-3,8,10,13H,4-7,9H2,(H,16,18)
Clave InChI
NFCKUDVYRHEVOM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Chloro-N-(3-quinuclidinyl)benzamide is a quinuclidine derivative. Quinuclidine is a bicyclic amine.They are widely employed as ligand in OsO4-catalyzed dihydroxylation studies of olefins.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)