Merck
418781
Sigma-Aldrich
6-Bromo-2,2-dimethylhexanenitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Br(CH2)4C(CH3)2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
204.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
92 °C/0.6 mmHg (lit.)
densidad
1.197 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(CCCCBr)C#N
InChI
1S/C8H14BrN/c1-8(2,7-10)5-3-4-6-9/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
BBBNHHFFABZOEK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Physical properties (such as refractive index and density) of 6-bromo-2,2-dimethylhexanenitrile have been reported.[1]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yaws CL
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 203-203 (2014)